Få mere at vide
Ethyl 4-bromobenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11460173
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460173 250 g 250g
11440173 10 g 10g
11450173 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11365.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Ethyl-4-brombenzoat undergår reduktion med kaliumdiisobutyl-t-butoxyaluminiumhydrid (PDBBA) ved 0°C for °at give aldehyder. Reaktion af ethyl-4-brombenzoat og substitueret benzylchlorid med zinkstøv og en Pd-katalysator er rapporteret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-brombenzoate gennemgår reduktion med kaliumdiisobutyl-t-butoxyaluminiumhydrid (PDBBA) ved 0 C for °at give aldehyder. Reaktion af ethyl-4-brombenzoat og substitueret benzylchlorid med zinkstøv og en Pd-katalysator er rapporteret.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5798-75-4
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00016329
InChI nøgle XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
IUPAC navn ethyl-4-brombenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromobenzoate
Tæthed 1.403
Kogepunkt 262 °C til 264 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 250 g
Beilstein 1867129
Merck Index 14,1408
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 229.07
Procent renhed ≥98%