Learn More
Ethyl 4-bromobenzoat, 98+%
Description
Ethyl-4-brombenzoat undergår reduktion med kaliumdiisobutyl-t-butoxyaluminiumhydrid (PDBBA) ved 0°C for °at give aldehyder. Reaktion af ethyl-4-brombenzoat og substitueret benzylchlorid med zinkstøv og en Pd-katalysator er rapporteret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 4-brombenzoate gennemgår reduktion med kaliumdiisobutyl-t-butoxyaluminiumhydrid (PDBBA) ved 0 C for °at give aldehyder. Reaktion af ethyl-4-brombenzoat og substitueret benzylchlorid med zinkstøv og en Pd-katalysator er rapporteret.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-bromobenzoate |
| Tæthed | 1.403 |
| Kogepunkt | 262 °C til 264 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.546 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1867129 |
| Merck Index | 14,1408 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 229.07 |
| Show More |