Få mere at vide
Ethyl 4-aminobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11495073
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495073 250 g 250g
11485073 1000 g 1000g
11405083 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12754.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.37 DKK
    430.65 DKK / 250g
    Spare 47.72 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Ethyl 4-aminobenzoat bruges som bedøvelsesmiddel og bruges til topisk smertelindring. Den blandes med antipyrin for at få A/B øredråber, som bruges til fjernelse af ørevoks samt smertelindring af øret. Det udviser smertestillende og kløestillende virkning hovedsageligt brugt til sår, sår, slimhindeoverflader og hæmorider narkotiske smerter. Yderligere er det en hovedbestanddel af anæstetiske salver. Ud over dette er det effektivt mod tandpine, ondt i halsen, mundsår, hæmorider og analfissur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-aminobenzoat bruges som bedøvelsesmiddel og anvendes til topisk smertelindring. Den blandes med antipyrin for at få A/B øredråber, som bruges til fjernelse af ørevoks samt smertelindring af øret. Det udviser smertestillende og kløestillende virkning hovedsageligt brugt til sår, sår, slimhindeoverflader og hæmorider narkotiske smerter. Yderligere er det en hovedbestanddel af anæstetiske salver. Ud over dette er det effektivt mod tandpine, ondt i halsen, mundsår, hæmorider og analfissur.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, chloroform, ethylether og fortyndede syrer. Svagt opløseligt i
vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-09-7
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00007892
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-aminobenzoate
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Kogepunkt 310 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 638434
Merck Index 14,1086
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, kloroform, ethylether og fortyndede syrer. Sparsomt opløseligt i vand
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-aminobenzoate