Få mere at vide
Ethyl 4-aminobenzoat, 98%
Artikelnummer. 10766541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10766541 500 g Plastflaske 500g
10582161 100 g Plastflaske 100g
11995331 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150785000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-09-7
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00007892
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-aminobenzoate
Smeltepunkt 89.0°C to 92.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 172°C (17.0 hPa)
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2C2H5
Mængde 500 g
Beilstein 14,422
Merck Index 15,1088
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/2500mL. Other solubilities: 1g/5mL alcohol,1g/2mL chloroform,1g/4mL ether,ca. 1g/40mL expressed almond oil or olive oil
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.