Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-aminobenzoate |
| Smeltepunkt | 89,0 °C til 92,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 172 °C (17,0 hPa) |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2NC6H4CO2C2H5 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 4-aminobenzoate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.