Få mere at vide
Ethyl 4-acetylbenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3757818 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10001554
Brand: Thermo Scientific Acros 397310010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 38430-55-6
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
MDL nummer MFCD00013241
InChI nøgle GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
PubChem CID 600911
IUPAC navn ethyl 4-acetylbenzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-acetylbenzoate
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH2OOCC6H4COCH3
Mængde 1 g
Formel vægt 192.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-acetylbenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.