Få mere at vide
Ethyl 4-acetylbenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10725125 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725125 5 g Glass Bottle 5g
10001554 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10725125 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 38430-55-6
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
MDL nummer MFCD00013241
InChI nøgle GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
PubChem CID 600911
IUPAC navn ethyl 4-acetylbenzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-acetylbenzoate
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3CH2OOCC6H4COCH3
Mængde 5 g
Formel vægt 192.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-acetylbenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.