Learn More
Ethyl-4-acetyl-3,5-dimethylpyrrol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11443607
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11443607 10 g 10g
11453607 50 g 50g
11463607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11443607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17365.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-26-7 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Kølet (2-4 °C). Holdes væk fra stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-26-7
Molekylær formel C11H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 209.25
MDL nummer MFCD00022373
InChI nøgle ALRDOFWBPAZOCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-carbethoxypyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetyl-5-carbethoxypyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-acetyl-3,5-dimethyl-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 3-acetyl-2,4-dimethyl-5-ethoxycarbonyl pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-acetyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-acetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_002117, acmc-1cg5g
PubChem CID 16947
IUPAC navn ethyl-4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)C(C(C)=O)=C(C)N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 209.25
Procent renhed 98%