Få mere at vide
Ethyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488627
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488627 100 g 100g
11478627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19752.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17094-34-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17094-34-7
Molekylær formel C9H16O3
Molekylvægt (g/mol) 172.22
MDL nummer MFCD00042886
InChI nøgle VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pivaloylacetate, ethyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid ethyl ester, pivaloylacetic acid ethyl ester, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, ethyl ester, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethylpivaloylacetate, pubchem19816
PubChem CID 86950
IUPAC navn ethyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Tæthed 0.967
Kogepunkt 88°C to 90°C (10 mmHg)
Mængde 100 g
Formel vægt 172.22
Procent renhed 97%