Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluoracetoacetat, 97%
Artikelnummer. 10235010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235010 25 mL Glasflaske 25ml
10232892 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-31-6
Molekylær formel C6H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 184.11
MDL nummer MFCD00000424
InChI nøgle OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC navn ethyl-4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Navn note 97%
Smeltepunkt -39,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 131,0 °C (709,0 mmHg)
Flammepunkt 28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,3750 til 1,3780
Mængde 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med ethanol og ether
Formel vægt 184.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /