Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, 96%
Artikelnummer. 11368386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368386 1 g 1g
11378386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17335.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 344-00-3 | C7H9F3O3 | 198.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-00-3
Molekylær formel C7H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 198.141
MDL nummer MFCD00190635
InChI nøgle YLRGPBKEZVHOAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 125, acmc-20al0w, ethyl 2-methyltrifluoroacetoacetate, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro acetoacetate, ethyl alpha-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, ethyl 3-keto-2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxo-butanoate
PubChem CID 2737204
IUPAC navn ethyl-4,4,4-trifluor-2-methyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate
Tæthed 1.258
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Brydningsindeks 1.37
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1783620
Formel vægt 198.14
Procent renhed 96%