missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene Sulfonamide Carbamate, TRC

Artikelnummer. 30135634
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135634 1 g
30011575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9019601G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14511-59-2
Molekylær formel C19 H21 Cl N2 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 440.9
IUPAC navn ethyl N-[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamate
SMIL CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene sulfonamide carbamate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O6S/c1-3-28-19(24)22-29(25,26)15-7-4-13(5-8-15)10-11-21-18(23)16-12-14(20)6-9-17(16)27-2/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)
Formel vægt 440.0809
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.