Få mere at vide
Ethyl 3-phenylglycidate, cis + trans, 90+%
Artikelnummer. 11486156
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486156 250 mL 250ml
11476156 50 mL 50ml
11466156 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22990.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-39-1 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-39-1
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00005123
InChI nøgle GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8469
IUPAC navn ethyl-3-phenyloxiran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-phenylglycidate
Navn note cis + trans
Tæthed 1.102
Kogepunkt 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 250 mL
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
Formel vægt 192.21
Procent renhed ≥90%