Få mere at vide
Ethyl 3-phenylglycidate, 90%, mixture of cis and trans
Artikelnummer. 10595041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10595041 5 mL Glasflaske 5ml
10327711 50 mL Glass bottle 50ml
10051761 250 mL Glasflaske 250ml
10647884 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10595041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-39-1 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-39-1
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
MDL nummer MFCD00005123
InChI nøgle GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8469
IUPAC navn ethyl-3-phenyloxiran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-phenylglycidate
Navn note 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 96.0°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5165 to 1.5205
Mængde 5 mL
Beilstein 18,42
Specifik vægtfylde 1.12
Synonym ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 192.21
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske