Få mere at vide
Ethyl 3-phenoxypropionate, 98%
Artikelnummer. 11361977
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361977 50 g 50g
11351977 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07606.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22409-91-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22409-91-2
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00026919
InChI nøgle TXKJOPXGYSFUNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 347973
IUPAC navn ethyl-3-phenoxypropanoat
SMIL CCOC(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-phenoxypropionate
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Tæthed 1.084
Kogepunkt 141°C to 143°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5005
Mængde 50 g
Beilstein 2331072
Synonym ethyl 3-phenoxypropionate, 3-phenoxypropanoic acid ethyl ester, acmc-20akz9, propanoic acid,3-phenoxy-, ethyl ester, propanoic acid, 3-phenoxy-, ethyl ester
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%