Få mere at vide
Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488208
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488208 25 g 25g
15478208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61647.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 26377-17-3 | Molecular Formula: C10H11NO3 | Molecular Weight: 193.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26377-17-3
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.20
MDL nummer MFCD00094021
InChI nøgle PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2735202
IUPAC navn ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-ylpropanoate
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
Smeltepunkt 53°C to 59°C
Farve Brown
Tæthed 1.155 g/mL
Brydningsindeks 1.51
Mængde 25 g
Formel vægt 193.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid