Få mere at vide
Ethyl 3-nitrobenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11493334
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493334 100 g 100g
11483334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493334 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10626.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 618-98-4 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-98-4
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD00014702
InChI nøgle MKBIJCPQTPFQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, ethyl ester, ethyl-m-nitrobenzoate, m-nitrobenzoic acid, ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester, acmc-20akzc, 3-nitrobenzoic acid ethyl, benzoic acid, 3-nitro-,ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester 8ci, r---2-2-diphenylphosphino phenyl-4-phenyl-2-oxazoline
PubChem CID 69261
IUPAC navn ethyl-3-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Kogepunkt 297 °C til 298 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1912880
Merck Index 14,3832
Formel vægt 195.18
Procent renhed ≥98%