Få mere at vide
Ethyl 3-methoxyphenylacetat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-methoxyphenylacetate |
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 194.23 |
| Procent renhed | 98% |