Få mere at vide
Ethyl 3-methoxyphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487357 5 g 5g
11497357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15070.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35553-92-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35553-92-5
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00026897
InChI nøgle XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
IUPAC navn ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-methoxyphenylacetate
Kogepunkt 109°C to 110°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%