Få mere at vide
Ethyl-3-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022521
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11458256
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15343.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7781-98-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ethyl-3-hydroxybenzoat er blevet brugt i syntesen af chirale derivater af ethyl-3-(2-methylbutyloxy)benzoat og 4-(2-methylbutyloxy)-4'-acetylbiphenyl via Mitsunobu-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-3-
hydroxybenzoat er blevet brugt til syntese af chirale derivater af ethyl-3-(2-methylbutyloxy)benzoat og 4-(2-methylbutyloxy)-4′ -acetylbiphenyl, via Mitsunobu-reaktion. Det er et fødevaregodkendt antimikrobielt middel.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7781-98-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002296
InChI nøgle MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
PubChem CID 24522
IUPAC navn ethyl-3-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 187°C to 188°C (31 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2208566
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%