Få mere at vide
Ethyl 3-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 11458256
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458256 25 g 25g
11468256 100 g 100g
11478256 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15343.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7781-98-8 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Ethyl-3-
hydroxybenzoat er blevet brugt til syntese af chirale derivater af ethyl-3-(2-methylbutyloxy)benzoat og 4-(2-methylbutyloxy)-4′ -acetylbiphenyl, via Mitsunobu-reaktion. Det er et fødevaregodkendt antimikrobielt middel.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7781-98-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002296
InChI nøgle MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
PubChem CID 24522
IUPAC navn ethyl-3-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 72 °C til 76 °C
Kogepunkt 187 °C til 188 °C (31 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2208566
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%