Få mere at vide
Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetat, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate |
| Farve | Farveløs til Orange |
| Tæthed | 1.166 g/mL |
| Kogepunkt | 262 °C til 263 °C |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | ethyl 3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3-fluorobenzoyl acetate, 3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-3-fluoro-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, 3-fluoro-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, acmc-1cl0f, ethyl-m-fluorobenzoylacetate, ethyl 3'-fluorobenzoylacetate, ksc570a6p |
| Formel vægt | 210.2 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |