Få mere at vide
Ethyl 3-ethoxypropionat, 99+%
Descripción
Ethyl-3-ethoxypropionat bruges til syntese af phenoler og selektive hæmmere af cyclin-afhængig kinase 4/6 til nye cancerterapier. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af polymerer. Yderligere bruges det i maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 3-ethoxypropionat bruges til syntese af phenoler og selektive hæmmere af cyclin-afhængig kinase 4/6 til nye cancerterapier. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af polymerer. Yderligere bruges det i maling og belægninger.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Let blandbar med koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller og stærke syrer.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-ethoxypropionate |
| Smeltepunkt | -100 °C |
| Kogepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Flammepunkt | 59 °C (142 °F) |
| Lugt | Ester-lignende |
| Lineær formel | CH3CH2OCH2CH2CO2CH2CH3 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN3272 |
| Formel vægt | 146.19 |
| Procent renhed | ≥99% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.