Få mere at vide
Ethyl-3-ethoxypropionat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406946
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406946 1000 mL 1000ml
11416946 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24024.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.186 g/mol
Ethyl-3-ethoxypropionat bruges til syntese af phenoler og selektive hæmmere af cyclin-afhængig kinase 4/6 til nye cancerterapier. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af polymerer. Yderligere bruges det i maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 3-ethoxypropionat bruges til syntese af phenoler og selektive hæmmere af cyclin-afhængig kinase 4/6 til nye cancerterapier. Det bruges også som opløsningsmiddel til fremstilling af polymerer. Yderligere bruges det i maling og belægninger.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Let blandbar med koldt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 763-69-9
Molekylær formel C7H14O3
Molekylvægt (g/mol) 146.186
MDL nummer MFCD00051356
InChI nøgle BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC navn ethyl-3-ethoxypropanoat
SMIL CCOCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-ethoxypropionate
Smeltepunkt -100°C
Tæthed 0.949
Kogepunkt 169°C to 171°C
Flammepunkt 59°C (142°F)
Lugt Ester-like
Lineær formel CH3CH2OCH2CH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4065
Mængde 1000 mL
FN nummer UN3272
Opløselighedsinformation Miscible with most organic solvents. Slightly miscible with cold water.
Formel vægt 146.19
Procent renhed ≥99%