Få mere at vide
Ethyl 3-ethoxypropionat, 99+%, rent, stabiliseret
Artikelnummer. 10686594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686594 10 L Plast tromle 10 L
10616091 1 L Glasflaske 1 L
10541501 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269490100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    2388.10 DKK / 10 L
    Spare 71.90 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 763-69-9
Molekylær formel C7H14O3
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00051356
InChI nøgle BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC navn ethyl-3-ethoxypropanoat
SMIL CCOCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-ethoxypropionate
Navn note 99+%
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.9490g/mL
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 59°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5
Brydningsindeks 1.4060 to 1.408
Mængde 10 L
Specifik vægtfylde 0.949
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6% (20 c)
Stabilisator 50 to 100ppm BHT
Viskositet 1.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 146.19
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-ethoxypropionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.