Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-ethoxypropionate |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | -75 °C |
| Tæthed | 0.9490g/mL |
| Kogepunkt | 170 °C |
| Flammepunkt | 59 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 3-ethoxypropionate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.