Få mere at vide
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvat, 97%
Artikelnummer. 11441550
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441550 5 g 5g
11451550 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441550 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26951.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 6362-63-6 | C12H11NO3 | 217,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6362-63-6
Molekylær formel C12H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 217.22
MDL nummer MFCD00019801
InChI nøgle YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate, ethyl phenylcyanopyruvate, cyanophenylpyruvic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylpyruvate, ethyl alpha-cyanophenylpyruvate, pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate, wln: ncr x1v1uno2, 4-10-00-03440 beilstein handbook reference, benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 22845
IUPAC navn ethyl-3-cyano-2-oxo-3-phenylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Mængde 5 g
Formel vægt 217.23
Procent renhed 97%