Få mere at vide
Ethyl 3-chlorbenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394434
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394434 5 g 5g
11304444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01065.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-76-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-76-3
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00013634
InChI nøgle LVFRSNCBCHABAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, 3-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, ethyl ester, 3-chloro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3704, acmc-1bt4u, ethyl3-chlorobenzoate, ksc495m6f, rarechem al bi 0056
PubChem CID 70785
IUPAC navn ethyl-3-chlorbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-chlorobenzoate
Tæthed 1.186
Kogepunkt 118°C to 120°C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
Beilstein 2045877
Formel vægt 184.62
Procent renhed ≥98%