Få mere at vide
Ethyl 3-bromopyruvat, teknologisk 75%
Beskrivelse
Ethyl-3-brompyruvat anvendes i en syntese af thioxothiazolidiner fra primære aminer og carbondisulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af thioxothiazolidiner fra primære aminer og carbondisulfid.
Opløselighed Vanskelig at blande
.
Noter
Fugtfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-bromopyruvate |
| Tæthed | 1.555 |
| Kogepunkt | 98 °C til 100 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 98 °C (208 °F) |
| Brydningsindeks | 1.469 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1760158 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Vis mere |