Få mere at vide
Ethyl 3-brompyruvat, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340124
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340124 25 g 25g
11330124 5 g 5g
11350124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00582.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Ethyl-3-brompyruvat anvendes i en syntese af thioxothiazolidiner fra primære aminer og carbondisulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 3-brompyruvat anvendes i en syntese
af thioxothiazolidiner fra primære aminer og carbondisulfid.
Opløselighed Vanskelig at blande
.
Noter
Fugtfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-23-5
Molekylær formel C5H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 195.01
MDL nummer MFCD00000204
InChI nøgle VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
IUPAC navn ethyl-3-brom-2-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-bromopyruvate
Tæthed 1.555
Kogepunkt 98°C to 100°C (10 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.469
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1760158
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 195.02
Procent renhed 75%
Grad Teknisk