Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-bromobenzoate |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.4300g/mL |
| Kogepunkt | 130°C to 131°C (12.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | BrC6H4CO2C2H5 |
| Brydningsindeks | 1.5405 to 1.5425 |
| Vis mere |