Få mere at vide
Ethyl 3-bromobenzoate, 98+%
Artikelnummer. 11493953
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493953 10 g 10g
11403963 50 g 50g
11413963 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10251.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24398-88-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Ethyl-3-brombenzoat anvendes til fremstilling af ethyl-3-ethynylbenzoat. Det kan reagere med p-tolyl-boronsyre og opnå 4'-methyl-biphenyl-3-carboxylsyreethylesteren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 3-brombenzoate anvendes til fremstilling af ethyl 3-ethynylbenzoat. Det kan reagere med p-tolyl-boronsyre og opnå 4′ -methyl-biphenyl-3-carboxylsyreethylester.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24398-88-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00013529
InChI nøgle QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90488
IUPAC navn ethyl-3-brombenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-bromobenzoate
Tæthed 1.43
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 10 g
Beilstein 1867121
Synonym ethyl3-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, ethyl ester, m-bromo benzoic acid ethyl ester, m-bromobenzoic acid, ethyl ester, pubchem3941, acmc-209gbv, ethyl 3-bromobenzoate
Formel vægt 229.07
Procent renhed ≥98%