Få mere at vide
Ethyl 3-benzoylacrylate, predominantly trans, 94%
Artikelnummer. 11395259
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395259 10 g 10g
11305269 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19426.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17450-56-5 | C12H12O3 | 204.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17450-56-5
Molekylær formel C12H12O3
Molekylvægt (g/mol) 204.225
MDL nummer MFCD00011533
InChI nøgle ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl 3-benzoylacrylate, ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl-3-benzoylacrylate, e-ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-3-benzoylacrylate, trans-3-benzoylacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, trans-3-benzoylacrilic acid ethyl ester, ethyl=3-benzoylacrylate
PubChem CID 5369605
IUPAC navn ethyl-(E)-4-oxo-4-phenylbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-benzoylacrylate
Navn note predominantly trans
Tæthed 1.12
Kogepunkt 184°C to 185°C (25 mmHg)
Flammepunkt 88°C (190°F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2210035
Formel vægt 204.23
Procent renhed 94%