Få mere at vide
Ethyl 3-aminobenzoate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-aminobenzoate |
| Smeltepunkt | 27°C to 30°C |
| Tæthed | 1.106 |
| Kogepunkt | 294°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.561 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1101967 |
| Formel vægt | 165.19 |
| Procent renhed | 98% |