Få mere at vide
Ethyl 3-aminobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11427107
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427107 10 g 10g
11437107 50 g 50g
11498940 100 g 100g
11447107 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11427107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14448.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-33-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00007794
InChI nøgle ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
IUPAC navn ethyl-3-aminobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-aminobenzoate
Smeltepunkt 27°C to 30°C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 294°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 10 g
Beilstein 1101967
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-aminobenzoate