Få mere at vide
Ethyl-3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11336855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10205374 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336855 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62623DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-99-6
Molekylær formel C14H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 258.28
MDL nummer MFCD09702407
InChI nøgle ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
PubChem CID 24229683
IUPAC navn ethyl-3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 258.28
Procent renhed 97%