Få mere at vide
ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10210913
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10210913 10 g 10g
10477544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10210913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB00157EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17302-82-8
Molekylær formel C9H8Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 235.06
InChI nøgle WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
IUPAC navn ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 235.07
Procent renhed 97%