Få mere at vide
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484114
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484114 100 g 100g
11408950 5 g 5g
11474114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12489.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17302-82-8
Molekylær formel C9H8Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 235.06
MDL nummer MFCD00016420
InChI nøgle WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
IUPAC navn ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Mængde 100 g
Beilstein 2649965
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 235.07
Procent renhed 99%