Få mere at vide
Ethyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275081 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10275081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326360050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Navn note 97%
CAS 96617-71-9
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H8F6O2
Brydningsindeks 1,4145 til 1,4165
MDL nummer MFCD01320684
Mængde 5 g
Synonym ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI nøgle NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 286.17
PubChem CID 2733458
Formel vægt 286.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.