Få mere at vide
Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionat, 98%
Artikelnummer. 11386409
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386409 25 g 25g
11372137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07989.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 15118-67-9 | C13H16O4 | 236,267 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15118-67-9
Molekylær formel C13H16O4
Molekylvægt (g/mol) 236.267
MDL nummer MFCD00051784
InChI nøgle FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester
PubChem CID 585132
IUPAC navn ethyl-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Smeltepunkt 49 °C til 53 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2120509
Formel vægt 236.27
Procent renhed 98%