Få mere at vide
Ethyl 3,4-dimethoxybenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11347675
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347675 25 g 25g
11357675 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02355.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3943-77-9 | C11H14O4 | 210,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-77-9
Molekylær formel C11H14O4
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00015150
InChI nøgle AYYNUGSDPRDVCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester, ethyl veratrate, 3,4-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, veratric acid, ethyl ester 7ci,8ci, veratric acid, ethyl ester, veratrumsaureathylester, acmc-1cme0, ethyl-3,4-dimethoxybenzoate, 4-10-00-01469 beilstein handbook reference, ksc581g5p
PubChem CID 77546
IUPAC navn ethyl-3,4-dimethoxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4-dimethoxybenzoate
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Mængde 25 g
Beilstein 3118897
Formel vægt 210.23
Procent renhed ≥98%