Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7081153
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11444453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11001.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Forbindelsen er en prolyl 4-hydroxylasehæmmer og kan bruges til at beskytte myokardiet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Forbindelsen er en prolyl
4-hydroxylasehæmmer og kan bruges til at beskytte myokardiet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler, Stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-89-3
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002199
InChI nøgle KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC navn ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Mængde 10 g
Beilstein 2097435
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%