Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 11444453
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444453 10 g 10g
11454453 50 g 50g
11464453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11001.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Forbindelsen er en prolyl 4-hydroxylasehæmmer og kan bruges til at beskytte myokardiet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Forbindelsen er en prolyl
4-hydroxylasehæmmer og kan bruges til at beskytte myokardiet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler, Stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-89-3
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002199
InChI nøgle KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC navn ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Mængde 10 g
Beilstein 2097435
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%