Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate, 97%
Artikelnummer. p-128499 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10731541
Brand: Thermo Scientific Acros 325810050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-89-3
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002199
InChI nøgle KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC navn ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 4-dihydroxybenzoate
Navn note 97%
Smeltepunkt 131.0°C to 136.0°C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 182.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.