Få mere at vide
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoat, 97%
Artikelnummer. 10592471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592471 25 g Glasflaske 25g
10731541 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325810250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3943-89-3
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002199
InChI nøgle KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC navn ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 4-dihydroxybenzoate
Navn note 97%
Smeltepunkt 131,0 °C til 136,0 °C
Farve Beige til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 182.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.