Få mere at vide
Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionat, 95%
Artikelnummer. 15458188
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458188 25 g 25g
15448188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61633.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 40640-98-0 | C11H13BrO2 | 257,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40640-98-0
Molekylær formel C11H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 257.13
MDL nummer MFCD07772961
InChI nøgle STMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12731927
IUPAC navn ethyl-3-(4-bromphenyl)propanoat
SMIL CCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Mængde 25 g
Synonym ethyl 3-4-bromophenyl propanoate, 3-4-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-propionate, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, ksc497s3n, ethyl3-4-bromophenyl propanoate, 4-bromobenzenepropanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl propanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-propionic acid ethyl ester
Formel vægt 257.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof