Få mere at vide
Ethyl 3,3-diethoxypropionate, 96%
Artikelnummer. 11357496
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357496 50 g 50g
11347496 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09562.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10601-80-6 | C9H18O4 | 190.239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10601-80-6
Molekylær formel C9H18O4
Molekylvægt (g/mol) 190.239
MDL nummer MFCD00009865
InChI nøgle SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66389
IUPAC navn ethyl-3,3-diethoxypropanoat
SMIL CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3,3-diethoxypropionate
Tæthed 0.978
Kogepunkt 92°C to 93°C (13 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.412
Mængde 50 g
Beilstein 1772110
Synonym ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
Formel vægt 190.24
Procent renhed 96%