Få mere at vide
Ethyl 3,3-diethoxypropanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521984 100 mL Glasflaske 100ml
10083330 5 mL Glasflaske 5ml
10023360 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269641000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10601-80-6 | C9H18O4 | 190.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10601-80-6
Molekylær formel C9H18O4
Molekylvægt (g/mol) 190.24
MDL nummer MFCD00009865
InChI nøgle SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
PubChem CID 66389
IUPAC navn ethyl-3,3-diethoxypropanoat
SMIL CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate
Farve Farveløs
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 95°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2CHCH2COOC2H5
Brydningsindeks 1.4100 to 1.412
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: 23g/L (20 c)
Formel vægt 190.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske