Få mere at vide
Ethyl 3,3,3-trifluorpyruvat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10505334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10505334 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10505334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399010050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13081-18-0 | C5H5F3O3 | 170,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3, 3, 3-trifluoropyruvate
CAS 13081-18-0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2830g/mL
Kogepunkt 95 °C til 98 °C
Flammepunkt 27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H5F3O3
Lineær formel CF3C(O)CO2CH2CH3
MDL nummer MFCD00114935
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.283
Synonym ethyl trifluoropyruvate, ethyltrifluoropyruvate, ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid ethyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid ethyl ester, ethyl trifluorpyruvate, ethyl-trifluoropyruvate, pubchem2013
InChI nøgle KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl-3,3,3-trifluor-2-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 170.09
PubChem CID 2737239
Formel vægt 170.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.