Få mere at vide
Ethyl-3-(2-bromphenyl)propionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430239
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430239 5 g 5g
15420239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63505.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135613-33-1
Molekylær formel C11H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 257.127
MDL nummer MFCD07772962
InChI nøgle ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-bromophenyl propanoate, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ksc497c5h, ethyl3-2-bromophenyl propanoate, ethyl 2-bromo-3-benzenepropanoate, 2-bromo-hydrocinnamic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 10611137
IUPAC navn ethyl-3-(2-bromphenyl)propanoat
SMIL CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 257.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske